46951-U
trans-9,12-Octadecadienoic acid methyl ester
certified reference material, 10 mg/mL in heptane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Nome Commerciale
TraceCERT®
Saggio
99.9% (chromatography)
Forma fisica
liquid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
10 mg/mL in heptane
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
single component solution
Gruppo funzionale
ester (methyl)
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
InChI
1S/C19H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-18H2,1-2H3/b8-7+,11-10+
WTTJVINHCBCLGX-ZDVGBALWSA-N
Applicazioni
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax® (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis