Documenti fondamentali
CRM46905
Supelco
trans-11-Vaccenic methyl ester
certified reference material, 10 mg/mL in heptane, ampule of 1 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Nome Commerciale
TraceCERT®
Stato
liquid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
10 mg/mL in heptane
applicazioni
food and beverages
Formato
single component solution
Gruppo funzionale
ester
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-3.99 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Robert Bodkowski et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(5) (2020-05-30)
The aim of the study was to examine the effect of dietary supplementation of isomerized poppy seed oil (IPO) enriched with conjugated dienes of linoleic acid (CLA) on cow and sheep milk parameters (fat content, fatty acid profile, Δ9-desaturase index