V1381
Methyl trans-vaccenate
≥99% (capillary GC), liquid
Sinonimo/i:
trans-11-Octadecenoic acid methyl ester, Methyl trans-11-octadecenoate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (capillary GC)
Stato
liquid
Gruppo funzionale
ester
Tipo di lipide
unsaturated FAs
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]\C(CCCCCC)=C(\[H])CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h8-9H,3-7,10-18H2,1-2H3/b9-8+
PVVODBCDJBGMJL-CMDGGOBGSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?