700078P
Avanti
7α,25-dihydroxycholesterol-d6
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
26,26,26,27,27,27-hexadeutero-7α,25-dihydroxycholesterol ; 111117
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
7α,25-dihydroxycholesterol-d6
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (700078P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=C[C@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC(O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C27H46O3/c1-17(7-6-12-25(2,3)30)20-8-9-21-24-22(11-14-27(20,21)5)26(4)13-10-19(28)15-18(26)16-23(24)29/h16-17,19-24,28-30H,6-15H2,1-5H3/t17-,19+,20-,21+,22+,23-,24+,26+,27-/m1/s1/i2D3,3D3
BQMSKLCEWBSPPY-WWCTWMKLSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)