Documenti fondamentali
860697P
Avanti
Lactosyl(β) Sphingosine-d7
Avanti Research - A Croda Brand (860697P), powder
Sinonimo/i:
D-lactosyl-β-1,1’-D-erythro-sphingosine-d7
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H50D7NO12
Numero CAS:
Peso molecolare:
630.82
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
Saggio
99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860697P-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand (860697P)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
InChI
1S/C30H57NO12/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20(34)19(31)18-40-29-27(39)25(37)28(22(17-33)42-29)43-30-26(38)24(36)23(35)21(16-32)41-30/h14-15,19-30,32-39H,2-13,16-18,31H2,1H3/b15-14+/t19-,20+,21+,22+,23-,24-,25+,26+,27+,28+,29+,30-/m0/s1/i1D3,2D2,3D
MQKSCOKUMZMISB-WZJHVHHZSA-N
Descrizione generale
Lactosyl(β) sphingosine-d7 is a deuterated derivative of lactosyl(β) sphingosine.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)