860073W
Avanti
C18:0 GM3-d5 (synthetic)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860073W, methanol solution
Sinonimo/i:
C18:0 GM3 Ganglioside-d5 (synthetic, ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
methanol solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (860073W-100ug)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860073W
Concentrazione
0.1 mg/mL (860073W-100ug)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])=O)CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@@]3(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(C)=O)([H])[C@@H](O)C3)[C@H]2O)O)[C@@H](CO)O1.[
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)