860636P
Avanti
Glucosyl(β) Sphingosine-d5
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
D-glucosyl-β-1,1′-D-erythro-sphingosine-d5
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860636P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto