Key Documents
330714W
Avanti
Deuterated Psychosine Quantitative Mass Spec Standard
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Galactosyl(β) sphingosine-d5
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H42D5NO7
Peso molecolare:
466.66
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.25
Forma fisica
methanol solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (330714W-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
0.45 mg/mL
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
Confezionamento
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330714W-1EA)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C