Key Documents
330715W
Avanti
Psychosine Quantitative Mass Spec Standard
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Galactosyl(β) sphingosine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H47NO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
461.63
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma fisica
methanol solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (330715W-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
0.50 mg/mL
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C24H47NO7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(27)18(25)17-31-24-23(30)22(29)21(28)20(16-26)32-24/h14-15,18-24,26-30H,2-13,16-17,25H2,1H3/b15-14+/t18-,19+,20+,21-,22-,23+,24+/m0/s1
HHJTWTPUPVQKNA-PIIMIWFASA-N
Confezionamento
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330715W-1EA)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C