Documenti fondamentali
606219
Sigma-Aldrich
Erythromycin-(N,N-dimethyl-13C2)
99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2C35H67NO13
Numero CAS:
Peso molecolare:
735.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
95% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N([13CH3])[13CH3])[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
InChI
1S/C37H67NO13/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1/i11+1,12+1
ULGZDMOVFRHVEP-AXHSKANISA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Erythromycin- (N, N-dimethyl-13C2) is an isotopic analogue of Erythromycin-A
Applicazioni
Erythromycin-(N, N-dimethyl-13C2) can be used as an internal standard for the quantitative analysis of erythromycin residues. It is also used to study the uptake and depletion time of erythromycin in natural proportion after oral administration of the drug.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)