Documenti fondamentali
34207
Supelco
HMMNI-d3
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2-Hydroxymethyl-1-methyl-d3-5-nitro-1H-imidazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4D3N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])n1c(CO)ncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H7N3O3/c1-7-4(3-9)6-2-5(7)8(10)11/h2,9H,3H2,1H3/i1D3
JSAQDPJIVQMBAY-FIBGUPNXSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)