BP245
(1-Methyl-5-nitroimidazol-2-yl)methanol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Hydroxymethyl-1-methyl-5-nitro-1H-imidazole
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ronidazole, dimetridazole
Forma fisica
solid
Qualità
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cn1c(CO)ncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H7N3O3/c1-7-4(3-9)6-2-5(7)8(10)11/h2,9H,3H2,1H3
JSAQDPJIVQMBAY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)