34004
Ipronidazole-OH
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2-(1-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-2-yl)propan-2-ol, Hydroxy-ipronidazole, IPZOH
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Cn1c(cnc1C(C)(C)O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H11N3O3/c1-7(2,11)6-8-4-5(9(6)3)10(12)13/h4,11H,1-3H3
DTHPMNDYKOSVFR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Cosmetics using high-performance liquid chromatography coupled to electrospray ionization-tandem mass spectrometry (HPLC-ESI-MS/MS).
- Aquaculture tissue using ultra high performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS).
Prodotti consigliati
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?