219215
Leucocrystal Violet
Sinonimo/i:
4,4′,4′′-Methylidynetris(N,N-dimethylaniline), Leuco Crystal Violet
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
tecniche
microbe id | staining: suitable
Punto di fusione
175-177 °C (lit.)
λmax
260 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥700 at 257-263 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CN(C)c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C25H31N3/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6/h7-18,25H,1-6H3
OAZWDJGLIYNYMU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?