33944
Leucomalachite Green-d6
analytical standard
Sinonimo/i:
Bis-(4-dimethylaminophenyl)phenyl-d5-methane-d1
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])(c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C23H26N2/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4/h5-17,23H,1-4H3/i5D,6D,7D,8D,9D,23D
WZKXBGJNNCGHIC-OOBYGUTHSA-N
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?