Documenti fondamentali
551850
Sigma-Aldrich
Quinacrine dihydrochloride
A non-specific phospholipase A2 (PLA2) inhibitor.
Sinonimo/i:
Mepacrine, 6-Chloro-9-(4-diethylamino-1-methylbutylamino)-2-methoxyacridine dihydrochloride, Atebrin dihydrochloride, Mepacrine dihydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H30ClN3O · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
472.88
Beilstein:
4834013
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 8044
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].CCN(CC)CCCC(C)Nc1c2ccc(Cl)cc2nc3ccc(OC)cc13
InChI
1S/C23H30ClN3O.2ClH/c1-5-27(6-2)13-7-8-16(3)25-23-19-11-9-17(24)14-22(19)26-21-12-10-18(28-4)15-20(21)23;;/h9-12,14-16H,5-8,13H2,1-4H3,(H,25,26);2*1H
UDKVBVICMUEIKS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A non-specific phospholipase A2 (PLA2) inhibitor. Acts as an acetylcholine receptor antagonist. Suppresses glibenclamide-sensitive K+-currents (IC50 = 4.4 µM). Also inhibits monoamine oxidase (MAO).
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Non-selective MAO-A/B inhibitor.
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 4.4 µM in suppressing glibenclamide-sensitive K+-currents
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Ricostituzione
Stock solutions are stable for up to 60 h at 20°C.
Altre note
Holscher, C. 1995. Neurobiol. Learn. Mem. 63, 206.
Sakuta, H. and Yoneda, I. 1994. Eur. J. Pharmacol. 252, 117.
Sargent, C.A., et al 1992. J. Pharmacol. Exp. Ther.262, 1161.
Voorhis, B.J., et al. 1992. Invertebr. Reprod. Dev.21, 33.
Murakami, M., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.181, 714.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3