553211
Rapamycin
≥95% (HPLC), solution, mTOR inhibitor, Calbiochem
Sinonimo/i:
InSolution Rapamycin, mTOR Inhibitor I
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Rapamycin, Ready Made Solution, 2.5 mg/mL in DMSO (2.74 mM), from Streptomyces hygroscopicus
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solution
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Mammalian target of rapamycin (mTOR)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)