Documenti fondamentali
19-148
Sigma-Aldrich
Bafilomicina A1
Sinonimo/i:
Bafilomicina A
About This Item
Codice UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Descrizione
Bafilomycin A1 is a specific potent inhibitor of vacuolar-type H+-ATPases, and blocks lysosomal cholesterol transport in macrophages.
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
La bafilomicina A1 è stata usata:
  • come inibitore dell'autofagia per studiarne gli effetti nella morte cellulare indotta da trauma cranico nel topo
  • per trattare i neuroni nei saggi con pHluorin (una variante della Green Fuorescent Protein sensibile al pH) per misurare l'endocitosi durante l'attività sinaptica
  • per bloccare l'autofagia nei fibroblasti embrionali di topo
Azioni biochim/fisiol
Tipo di inibitore: chinasi
Stato fisico
C35H58O9
Stoccaggio e stabilità
3 anni a -20°C
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Wenchang Xiao et al.
Signal transduction and targeted therapy, 6(1), 152-152 (2021-04-17)
Autophagy is the main degradation pathway to eliminate long-lived and aggregated proteins, aged or malfunctioning organelles, which is essential for the intracellular homeostasis and prevention of malignant transformation. Although the processes of autophagosome biogenesis have been well illuminated, the mechanism
Jianzhong Li et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 576988-576988 (2020-12-15)
Bixin, a natural carotenoid extracted from the seeds of Bixa orellana, has antioxidant and anti-inflammation effects. However, the pharmacological effects and underlying mechanisms of bixin in kidney interstitial fibrosis remain unknown. Partial epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) of tubular cells has been
Tracey Evans et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1854, 1-12 (2018-06-25)
Autophagy is an intracellular degradation process that mediates the clearance of cytoplasmic components. As well as being an important function for cellular homeostasis, autophagy also promotes the removal of aberrant protein accumulations, such as those seen in conditions like neurodegeneration.
Seongju Lee et al.
Science signaling, 13(613) (2020-01-09)
Mutations in WASHC5 (also known as KIAA0196) cause autosomal dominant hereditary spastic paraplegia (HSP) type SPG8. WASHC5, commonly called strumpellin, is a core component of the Wiskott-Aldrich syndrome protein and SCAR homolog (WASH) complex that activates actin nucleation at endosomes.
Hang Yang et al.
Virologica Sinica, 37(3), 380-389 (2022-03-11)
The recent COVID-19 pandemic poses a global health emergency. Cellular entry of the causative agent SARS-CoV-2 is mediated by its spike protein interacting with cellular receptor-human angiotensin converting enzyme 2 (ACE2). Here, by using lentivirus based pseudotypes bearing spike protein