264155
Caspase-3 Inhibitor II
The Caspase-3 Inhibitor II, also referenced under CAS 210344-95-9, controls the biological activity of Caspase-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinonimo/i:
Caspase-3 Inhibitor II, Z-D(OMe)E(Ome)VD(OMe)-FMK
Saggio
≥90% (TLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Colore
white to slightly brown
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C30H41FN4O12/c1-17(2)26(29(42)33-20(22(36)15-31)13-24(38)45-4)35-27(40)19(11-12-23(37)44-3)32-28(41)21(14-25(39)46-5)34-30(43)47-16-18-9-7-6-8-10-18/h6-10,17,19-21,26H,11-16H2,1-5H3,(H,32,41)(H,33,42)(H,34,43)(H,35,40)/t19-,20-,21-,26-/m0/s1
GBJVAVGBSGRRKN-JYEBCORGSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
caspase-3, caspase-6, caspase-7, caspase-8, caspase-10
Attenzione
Sequenza
Ricostituzione
Altre note
Masuda, Y., et al. 1997. Biochem. Biophys. Res. Commun. 234, 641.
Nicholson, D.W. 1996. Nature Biotech. 14, 297.
Schlegel, J., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 1841.
Nicholson, D.W., et al. 1995. Nature 376, 37.
WGK 1