235420
Caspase-3 Inhibitor I
The Caspase-3 Inhibitor I, also referenced under CAS 169332-60-9, controls the biological activity of Caspase-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinonimo/i:
Caspase-3 Inhibitor I, CPP32/Apopain Inhibitor, Ac-DEVD-CHO
Saggio
≥90% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C20H30N4O11/c1-9(2)17(20(35)22-11(8-25)6-15(29)30)24-18(33)12(4-5-14(27)28)23-19(34)13(7-16(31)32)21-10(3)26/h8-9,11-13,17H,4-7H2,1-3H3,(H,21,26)(H,22,35)(H,23,34)(H,24,33)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)/t11-,12-,13-,17-/m0/s1
UMBVAPCONCILTL-MRHIQRDNSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Capase-3, capase-6, capase-7, capase-8, capase-10
Confezionamento
Attenzione
Sequenza
Ricostituzione
Altre note
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Nicholson, D.W. 1996. Nature Biotech. 14, 297.
Schlegel, J., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 1841.
Nicholson, D.W., et al. 1995. Nature376, 37.
WGK 3