N9037
Necrostatin-1
≥98% (HPLC), powder, necroptosis inhibitor
Sinonimo/i:
5-(1H-Indol-3-ylmethyl)-3-methyl-2-thioxo-4-Imidazolidinone, 5-(Indol-3-ylmethyl)-3-methyl-2-thio-Hydantoin, MTH-DL-Tryptophan
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Necrostatin-1, ≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CN1C(=S)NC(Cc2c[nH]c3ccccc23)C1=O
InChI
1S/C13H13N3OS/c1-16-12(17)11(15-13(16)18)6-8-7-14-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,7,11,14H,6H2,1H3,(H,15,18)
TXUWMXQFNYDOEZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3