5.30389
GSK′872
≥98% (HPLC), solid, RIPK3 inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
RIPK3 Inhibitor, GSK′872, N-(6-(Isopropylsulfonyl)quinolin-4-yl)benzo[d]thiazol-5-amine, RIP3 Kinase Inhibitor I, Receptor-Interacting Protein Kinase 3 Inhibitor I, GSK-872, Necrosis Inhibitor V, RIPK3 Inhibitor I
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
RIPK3 Inhibitor, GSK′872,
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(C(C)C)c1cc2c([nH]cc[c]2=Nc3cc4nc[s]c4cc3)cc1
InChI
1S/C19H17N3O2S2/c1-12(2)26(23,24)14-4-5-16-15(10-14)17(7-8-20-16)22-13-3-6-19-18(9-13)21-11-25-19/h3-12H,1-2H3,(H,20,22)
ZCDBTQNFAPKACC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
RIP3 Kinase
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3