I4632
2-Iminobiotin
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
Guanidinobiotin, Hexahydro-2-imino-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Solubilità
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=N)N2
InChI
1S/C10H17N3O2S/c11-10-12-6-5-16-7(9(6)13-10)3-1-2-4-8(14)15/h6-7,9H,1-5H2,(H,14,15)(H3,11,12,13)/t6-,7-,9-/m0/s1
WWVANQJRLPIHNS-ZKWXMUAHSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?