A9275
Avidin from egg white
BioUltra, lyophilized powder, ≥10 units/mg protein (E1%/280), ≥98% (SDS-PAGE)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
egg white
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≥10 units/mg protein (E1%/280)
PM
glycoprotein 66 kDa
subunit 16 kDa
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Definizione di unità
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3