SML1661
Bafilomycin A1
from Streptomyces griseus, ≥90% (HPLC), DMSO solution, V-ATPase inhibitor
Sinonimo/i:
BafA1
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Bafilomycin A1 Ready Made Solution, 0.16 mM in DMSO, from Streptomyces griseus
Origine biologica
Streptomyces griseus
Livello qualitativo
Stato
DMSO solution
Concentrazione
0.16 mM in DMSO
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1[C@@H]([C@H]([C@@H](C[C@]1(O)[C@H]([C@H](O)[C@@H]([C@H]2OC(=O)\C(=C\C(=C\[C@H]([C@H]([C@H](C\C(=C\C=C\[C@@H]2OC)\C)C)O)C)\C)\OC)C)C)O)C)C(C)C
InChI
1S/C35H58O9/c1-19(2)32-24(7)27(36)18-35(40,44-32)26(9)31(38)25(8)33-28(41-10)14-12-13-20(3)15-22(5)30(37)23(6)16-21(4)17-29(42-11)34(39)43-33/h12-14,16-17,19,22-28,30-33,36-38,40H,15,18H2,1-11H3/b14-12+,20-13+,21-16+,29-17-/t22-,23+,24-,25-,26-,27+,28-,30-,31+,32+,33+,35+/m0/s1
XDHNQDDQEHDUTM-JQWOJBOSSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- as an endosome acidification inhibitor to study the importance of endosome acidification in the extracellular vesicle uptake and cytosolic release of stably expressing NanoLuc luciferase-tagged Hsp70 (NLuc-Hsp70) in HeLa cells
- as a vacuolar-type H+-ATPase (V-ATPase) inhibitor to study its effects on autophagic turnover of light chain 3 β (LC3-II) in mice
- as an autophagy inhibitor to study its effects on primary rat liver sinusoidal endothelial cells (LSECs) defenestration
Azioni biochim/fisiol
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?