Quinacrine dihydrochloride
Sinonimo/i:
6-Chloro-9-(4-diethylamino-1-methylbutylamino)-2-methoxyacridine dihydrochloride, Atebrin dihydrochloride, Mepacrine dihydrochloride
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H30ClN3O · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
472.88
Products
Categoria del prodotto
Marchio
Peso formula
Alias del gene
Purezza
Settori di ricerca