345754
Ganglioside GQ1b, Tetrasialo, Tetraammonium Salt, Bovine Brain
≥98% (TLC), lyophilized, IgG, IgM, IgA spontaneous production enhancer, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Ganglioside GQ1b, Tetrasialo, Tetraammonium Salt, Bovine Brain, IV³(Neu5Ac)₂II³(Neu5Ac)₂-GgOse₄, 4NH₄
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Ganglioside GQ1b, Tetrasialo, Tetraammonium Salt, Bovine Brain, Ganglioside GQ1b enhances spontaneous IgG, IgM, and IgA production in human peripheral monocytic cells.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Solubilità
chloroform/methanol (2:1) and a few drops of water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Note: This product is not to be used for animal treatment, in vivo research or in any other contact procedure with livestock.
Azioni biochim/fisiol
Enhance spontaneous IgG, IgM, and IgA production in human peripheral monocytic cells.
Avvertenza
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Kanda, N., and Tamaki, K. 1998. J. Allergy Clin. Immunol. 102, 813.
Tsuji, S., et al. 1992. Neurochem. Int. 21, 549.
WGK 1