Key Documents
SAB4701017
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CRP antibody produced in mouse
clone C5
Sinonimo/i:
C-Reactive Protein
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
C5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
Numero d’accesso
ENST00000368112
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CRP(1401)
Descrizione generale
The antibody C5 recognizes human CRP, an 117 kDa plasma acute phase protein; it recognizes antigen both in the presence and in the absence (samples containing EDTA) of Ca2+.
Immunogeno
Purified human CRP
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.