H6034
L-Istidina
98.5-101.0%, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP, USP testing specifications
Sinonimo/i:
Acido (S)-2-ammino-3-(4-imidazolil)propionico, NSC 137773
About This Item
Prodotti consigliati
product name
L-Istidina, suitable for cell culture, meets EP, USP testing specifications, from non-animal source
Origine biologica
non-animal source
Livello qualitativo
agenzia
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
Saggio
98.5-101.0%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D 12.0 to 12.8 °, c = 11 in 6 M HCl
[α]25/D 12.6 to 14.0 °, c = 11 in 6 M HCl
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Colore
white to off-white
Punto di fusione
282 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
Cationi in tracce
As: ≤1 ppm
Fe: ≤10 ppm
NH4+: <0.02%
applicazioni
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
Gruppo funzionale
(Imidazole)
amine
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- Può essere impiegato in attività di ricerca in metabolomica e in biochimica
- Composto di elevata qualità indicato per un′ampia varietà di applicazioni di ricerca
Altre note
Applicazioni
Prodotto comparabile
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Roger L. Lundblad
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.