T0254
L-Tryptophan
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, L-α-Amino-3-indolepropionic acid
About This Item
Prodotti consigliati
product name
L-Tryptophan, reagent grade, ≥98% (HPLC)
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Punto di fusione
280-285 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
0.5 M HCl: 50 mg/mL
applicazioni
cell analysis
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Informazioni sul gene
human ... TDO2(6999) , TPH1(7166) , TPH2(121278)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)