H8000
L-Istidina
≥99% (TLC), ReagentPlus®
Sinonimo/i:
Acido (S)-2-ammino-3-(4-imidazolil)propionico, NSC 137773
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
L-Istidina, ReagentPlus®, ≥99% (TLC)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99% (TLC)
Stato
powder
Colore
white to off-white
Punto di fusione
282 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
0.5 M HCl: 50 mg/mL
applicazioni
cell analysis
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Note legali
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.