PHR1527
Dexamethasone Acetate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Dexamethasone 21-acetate, 9α-Fluoro-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione-21-acetate, 9α-Fluoro-16α-methylprednisolone-21-acetate, Prednisolone F acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
agenzia
BP
EP
USP
traceable to Ph. Eur. D0710000
traceable to USP 1176506
Tensione di vapore
<0.0000001 kPa ( 25 °C)
Famiglia di API
dexamethasone
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
Condizioni di stoccaggio
protect from light (20 mm aluminium crimp seal for unused portion)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Colore
white
Punto di fusione
460.4-464 °F (238—240°C)
Solubilità
acetone: freely soluble
dichloromethane: slightly soluble
methanol: freely soluble
water: practically insoluble
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@@H](C)[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C24H31FO6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(27)7-8-21(15,3)23(17,25)19(28)11-22(18,4)24(13,30)20(29)12-31-14(2)26/h7-8,10,13,17-19,28,30H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17+,18+,19+,21+,22+,23+,24+/m1/s1
AKUJBENLRBOFTD-RPRRAYFGSA-N
Informazioni sul gene
human ... NR3C1(2908)
Descrizione generale
Dexamethasone Acetate is a steroid used for the treatment of various diseases because of its anti-inflammatory and inmunosuppresor effects. It is a common component of ointments, creams, lotions, aerosols and microemulsions.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)