PHR1040
Naproxen
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
NAP, (S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP 435
traceable to Ph. Eur. N0250000
traceable to USP 1457301
Famiglia di API
naproxen
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
152-154 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1
CMWTZPSULFXXJA-VIFPVBQESA-N
Informazioni sul gene
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Descrizione generale
Naproxen belongs to the class of arylacetic acids and is used as a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID). It is useful for the management of pain, inflammation and stiffness. It is also used in the treatment of rheumatoid arthritis and other painful musculoskeletal disorders.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of Maleic acid; Acetaminophen; Caffeine; Naproxen; Ibuprofen