N5160
Naproxen sodium
meets USP testing specifications
Sinonimo/i:
(S)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
USP/NF
meets USP testing specifications
Livello qualitativo
Stato
powder
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
[Na+].COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C([O-])=O
InChI
1S/C14H14O3.Na/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10;/h3-9H,1-2H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t9-;/m0./s1
CDBRNDSHEYLDJV-FVGYRXGTSA-M
Informazioni sul gene
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Azioni biochim/fisiol
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?