PHR2521
Naproxen Impurity A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
O-Desmethylnaproxen, (S)-6-Hydroxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, d-2-(6-Hydroxy-2-naphthyl)proprionic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
naproxen
Stato
solid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C[C@H](C(O)=O)c1ccc2cc(O)ccc2c1
InChI
1S/C13H12O3/c1-8(13(15)16)9-2-3-11-7-12(14)5-4-10(11)6-9/h2-8,14H,1H3,(H,15,16)/t8-/m0/s1
XWJUDDGELKXYNO-QMMMGPOBSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)