D0718000
Dexamethasone pivalate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Dexamethasone 21-trimethylacetate, 9-Fluoro-11β,17-dihydroxy-16α-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl 2,2-dimethylpropanoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
dexamethasone
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C27H37FO6/c1-15-11-19-18-8-7-16-12-17(29)9-10-24(16,5)26(18,28)20(30)13-25(19,6)27(15,33)21(31)14-34-22(32)23(2,3)4/h9-10,12,15,18-20,30,33H,7-8,11,13-14H2,1-6H3/t15-,18+,19+,20+,24+,25+,26+,27+/m1/s1
XMQRFWOHEPJZPS-JHUFMRCFSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)