Documenti fondamentali
D0700000
Desametasone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(11β,16α)-9-fluoro-11,17,21-triidrossi-16-metilpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-fluoro-16α-metil-11β,17α,21-triidrossi-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 9α-fluoro-16α-metilprednisolone, Prednisolone F
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H29FO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
392.46
Beilstein:
2066651
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Origine biologica
synthetic
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
EP
Famiglia di API
dexamethasone
Confezionamento
pkg of 50 mg
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Punto di fusione
262-264 °C (lit.)
Solubilità
water: <0.1 g/L
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Informazioni sul gene
human ... NR3C1(2908)
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Dexamethasone EP reference standard may be used as a pharmaceutical primary standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations, and biological samples by various analytical techniques.
Azioni biochim/fisiol
Agente antinfiammatorio glucocorticoide
Agente antinfiammatorio glucocorticoide. Regola la sopravvivenza, la crescita e la differenziazione delle cellule T. Inibisce l′induzione dell′ossido nitrico sintasi.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
Dexamethasone acetate European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
D0710000
Dexamethasone acetate
Betamethasone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
B1000000
Betamethasone
Desametasone powder, &#947;-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture, &#8805;80% (HPLC)
Sigma-Aldrich
D8893
Desametasone
Desametasone powder, BioReagent, suitable for cell culture, &#8805;97%
Sigma-Aldrich
D4902
Desametasone
Prednisolone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P2700000
Prednisolone
Prednisone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P2900000
Prednisone
Dexamethasone
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 4961-4963 (2021)
Spectrophotometric resolution of ternary mixtures of Dexamethasone, Polymyxin B and Trimethoprim in synthetic and pharmaceutical formulations
Gallego JML and Arroyo JP
Analytica Chimica Acta, 437(2), 247-257 (2001)
Determination of prednisolone, dexamethasone and hydrocortisone in pharmaceutical formulations and biological fluid samples by voltammetric techniques using b-cyclodextrin modified carbon paste electrode
Balaji K, et al.
African Journal of Pharmacy and Pharmacology, 2(8), 157-166 (2008)
Erich Piovan et al.
Cancer cell, 24(6), 766-776 (2013-12-03)
Glucocorticoid resistance is a major driver of therapeutic failure in T cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL). Here, we identify the AKT1 kinase as a major negative regulator of the NR3C1 glucocorticoid receptor protein activity driving glucocorticoid resistance in T-ALL. Mechanistically
S Choi et al.
British journal of anaesthesia, 112(3), 427-439 (2014-01-15)
Brachial plexus nerve blocks (BPBs) have analgesic and opioid sparing benefits for upper extremity surgery. Single-injection techniques are limited by the pharmacological duration and therapeutic index of local anaesthetics (LAs). Continuous catheter techniques, while effective can present management challenges. Off-label