1553000
USP
(NE)-N-[(1-methylpyridin-1-ium-2-yl)methylidene]hydroxylamine;chloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Pralidoxime chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
pralidoxime
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Informazioni sul gene
human ... ACHE(43)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)