92976
Peptone special (vegetable)
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Peptone from vegetable, Neopeptone (vegetable)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
amino-nitrogen, ≥2%
total nitrogen (N), ≥9%
Residuo alla calcinazione
≤22%
Perdita
≤6% loss on drying
pH
6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
Solubilità
H2O: 2%, clear, light brownish-yellow
applicazioni
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)