68971
Peptone special
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Peptone from bovine meat, Neopeptone, Special Peptone
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine milk
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
amino-nitrogen, ≥3.5%
total nitrogen (N), ≥12%
Impurezze
≤15% ash
≤5% NaCl
≤5% water
Perdita
≤11% loss on drying
pH
6.5-7.5 (2% in H2O)
Solubilità
H2O: 2%, clear, yellow
applicazioni
food and beverages
microbiology
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?