82450
Proteose-Peptone
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Peptone from bovine meat
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Porcine pancreas
bovine skeletal muscle (
)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Composizione
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥11%
Confezionamento
pkg of 100 g
pkg of 500 g
Residuo alla calcinazione
≤20%
Perdita
≤6.0% loss on drying
pH
6.0-8.0 (25 °C, 2% in H2O)
Solubilità
H2O: 2%, clear, slightly yellow to brown
applicazioni
food and beverages
microbiology
Compatibilità
Corynebacterium spp.
Haemophilus spp.
Neisseria spp.
Salmonella spp.
Staphylococcus spp.
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?