70169
Casein Peptone
Enzymatic digest of casein from bovine milk, ≤6% loss on drying, suitable for biotechnology and microbiology
Sinonimo/i:
Peptone from casein, Peptone from casein, pancreatic digest
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Peptone, Pancreatic digest of casein, suitable for microbiology
Origine biologica
bovine milk
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Composizione
total nitrogen (N), ≥12%
Residuo alla calcinazione
≤10%
Perdita
≤6% loss on drying
pH
6.8±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
Solubilità
H2O: 2%, clear, faintly to light yellow
applicazioni
food and beverages
microbiology
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?