70171
Casein Peptone
Acid digest of casein from bovine milk, ≤6% loss on drying, suitable for biotechnology and microbiology
Sinonimo/i:
Peptone from casein, Peptone from casein, acid digest
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Peptone, suitable for microbiology
Origine biologica
bovine milk
Livello qualitativo
Stato
powder
Composizione
amino-nitrogen, ≥4%
total nitrogen (N), ≥7%
Impurezze
≤45% chloride (NaCl)
Perdita
≤6% loss on drying
pH
5.5±1.0 (25 °C, 2% in H2O)
Solubilità
H2O: 2%, clear, faintly to slightly yellow
applicazioni
food and beverages
microbiology
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?