1.11931
Casein Peptone
Enzymatic digest of casein from bovine milk, suitable for biotechnology and microbiology
Sinonimo/i:
Peptone from casein (Tryptone), Fermtech base materials for biotechnology, Peptone from casein. Tryptone
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Peptone from casein (Tryptone), for biotechnology Fermtech®
Origine biologica
bovine milk
Livello qualitativo
Saggio
12-14% amino-nitrogen basis (purity)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Fermtech®
pH
6.7-7.7
Solubilità
800 g/L
Densità bulk
490 kg/m3
applicazioni
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Identity: passes test
Total nitrogen (N) (Kjeldahl): 12.0 - 14.0 %
Amino nitrogen (as N): 3.0 - 5.0 %
pH-value (5 %; water): 6.7 - 7.7
Sulfated ash (800 °C): ≤ 15 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 6 %
WGK 1