Documenti fondamentali
70174
Millipore
Peptone from meat, peptic digest
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Peptone from bovine meat
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.85
Origine biologica
bovine skeletal muscle
Livello qualitativo
Stato
powder
Composizione
total nitrogen (N), ≥10%
Residuo alla calcinazione
≤12%
Perdita
≤6% loss on drying
pH
7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
Solubilità
H2O: 2%, clear, slightly yellow to brown
applicazioni
food and beverages
microbiology
Compatibilità
Streptococcus spp.
Applicazioni
This peptone is a hydrolysate obtained by partial digestion with pepsin. It is used in general purpose culture media for routine cultivation of a variety of microorganisms. The peptone is also specified by the USP for sterility testing, is recommended for the growth of Streptococci, and for detecting hydrogen sulphide-forming microorganisms.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7