61044
Casein Peptone
Enzymatic digest of casein from bovine milk, ≤8.0% loss on drying, suitable for biotechnology and microbiology
Sinonimo/i:
Peptone from casein, Peptone from casein Plus, tryptic digest, Tryptone Plus
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Peptone, for biotechnological purposes
Origine biologica
bovine milk
Livello qualitativo
Grado
for biotechnological purposes
Stato
powder
Composizione
amino-nitrogen, ≥4%
total nitrogen (N), ≥12%
Residuo alla calcinazione
≤22%
Perdita
≤8.0% loss on drying
pH
6.2-7.2 (25 °C)
Solubilità
H2O: 2%, clear, faintly yellow to brownish-yellow
applicazioni
food and beverages
microbiology
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?