77180
Peptone da proteine animali
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Peptone, Peptone porcino
Origine biologica
Porcine skeletal muscle
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Composizione
total nitrogen (N), ≥10%
Confezionamento
pkg of 100 g
pkg of 500 g
Residuo alla calcinazione
≤22%
Perdita
≤6% loss on drying
pH
7.0±0.5 (25 °C in H2O)
Solubilità
H2O: 2%, clear, faintly to light brownish-yellow
applicazioni
food and beverages
microbiology
Descrizione generale
Il peptone da proteine animali è un idrolizzato enzimatico ottenuto per digestione di carne magra mediante enzimi proteolitici; viene usato come fonte di azoto nei terreni di coltura formulati per isolare e coltivare batteri e funghi esigenti e non esigenti. Oltre ai costituenti azotati, questo peptone è ricco in carboidrati e adatto a numerosi impieghi. Tuttavia, dato l′elevato tenore in zucchero, non è consigliabile per test di fermentazione.
Applicazioni
Il peptone da proteine animali è un idrolizzato enzimatico ottenuto per digestione di carne magra mediante enzimi proteolitici; è largamente impiegato nei terreni di coltura e viene spesso usato per la coltivazione di numerosi organismi esigenti e laddove sia richiesta una crescita rapida, ricca e abbondante.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Cell, 176(1-2), 306-317 (2018-12-07)
Trypanosome parasites control their virulence and spread by using quorum sensing (QS) to generate transmissible "stumpy forms" in their host bloodstream. However, the QS signal "stumpy induction factor" (SIF) and its reception mechanism are unknown. Although trypanosomes lack G protein-coupled