P6463
Peptone Hy-Soy® T
suitable for microbiology
Origine biologica
Glycine max (soybean)
Livello qualitativo
Stato
powder
Tenore di azoto
≥1.5% amino, ≥7.5% total
Perdita
≤5.0% loss on drying
pH
5.5-7.5
applicazioni
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
Categorie correlate
Applicazioni
Peptone Hy-SoyT has been used as a component of malt extract peptone agar (MEPA) to cultivate Trichoderma viride. It is also useful in media where high clarity is not required.
Altre note
A hydrolysate from soy
Note legali
Hy-Soy is a registered trademark of Kerry Group
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
The antimicrobial activity of honey of the stingless bee Trigona spp
Garedew A, et al.
Journal of Apicultural Science, 47(1), 37-40 (2003)