21530
Hexanoic acid
purum, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
Acid C6, Caproic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.18 mmHg ( 20 °C)
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.416
n20/D 1.4161 (lit.)
P. eboll.
202-203 °C (lit.)
203-205 °C
Punto di fusione
−4 °C (lit.)
Solubilità
water: slightly soluble 1.082g/100g(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
ethanol: soluble(lit.)
Densità
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
Organolettico
pungent
Stringa SMILE
CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?