103217
Lumichrome
Sinonimo/i:
7,8-Dimethylalloxazine
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder, crystals or chunks
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
λmax
350 nm
392 nm (2nd)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cc1cc2nc3NC(=O)NC(=O)c3nc2cc1C
InChI
1S/C12H10N4O2/c1-5-3-7-8(4-6(5)2)14-10-9(13-7)11(17)16-12(18)15-10/h3-4H,1-2H3,(H2,14,15,16,17,18)
ZJTJUVIJVLLGSP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)